Få mere at vide
Bel-Art™ ProCulture Mini kryokøler (-15 °C)
Artikelnummer. 11719803
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11719803 2 ml
1 options
Artikelnummer. 11719803 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F188460020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1017.56 DKK
    929.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 88.39 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Kølere i bænkstørrelse til mikrocentrifugerør eller kryogene hætteglas.
  • Denne lille køler holder sikkert 12 0,5, 1,5 eller 2,0 ml mikrocentrifugerør eller kryogene hætteglas ved en temperatur under -15 ºC i ca. 1 time.
  • Ideel til at beskytte værdifulde cellebestande holdt ved lave temperaturer for levedygtighed.
  • Brug den medfølgende indsats til at holde 0,5 ml mikrocentrifugerør.
  • Opbevares ved -º20 C i 24 timer før brug.
  • Polycarbonat-kølerhuset er fyldt med en ikke-giftig gel, som ikke kan komme i kontakt med rør; sikrer, at markeringer og etiketter på rør er sikre
  • Klart polycarbonat låg viser positioner af rør; tastet til at svare til positioner trykt på køler
  • Støbte sidehåndtag giver sikkert greb til overførsel
  • Gummifødder forhindrer glidning på laboratoriebænken
  • Stabelbar
Tekniske data
Højde (metrisk) 9.5 cm
Højde (engelsk) 3.75 in.
Længde (metrisk) 14.5 cm
Længde (engelsk) 5,75 tommer.
Bredde (metrisk) 10.0 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Dimensioner (L x B x H) 5.75 x 4 x 3.75 in. (14.5 x 10.0 x 9.5 cm)
Vægt (engelsk) 1.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.7 kg
Materiale Polycarbonat
Produkttype Mini køler
Farve Klar, gul
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Holder 12 (0,5, 1,5 eller 2 ml rør i individuelle brønde under 15 °C i 1 time)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Temperaturkontrol Nej
Temperaturområde -15 °C