Få mere at vide
Bel-Art™ Dæk glastang
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
102 mm
114 mm
Tip stil:
Bent
Lige
Beskrivelse
- Brun PTFE FEP belægning beskytter mod ridser
- Bred, bøjet spidsstil er perfekt til at løfte dækglas
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Lige |
| Længde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Materiale | PTFE |
| Længde (metrisk) | 114 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Slutte | Brun PTFE-FEP belægning |
| Til brug med (applikation) | Løftende dækglas |
| Type | FEP-coated dækglaspincet |
| Stil | Slide Holding |