Få mere at vide
Bel-Art™ Dæk glastang
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
102 mm
114 mm
Tip stil:
Bent
Lige
Beskrivelse
- Brun PTFE FEP belægning beskytter mod ridser
- Bred, bøjet spidsstil er perfekt til at løfte dækglas
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Bent |
| Længde (engelsk) | 4 tommer |
| Materiale | Teflon |
| Længde (metrisk) | 102 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Type | Dæk glastang |
| Stil | Standard |