Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Dæksel til glasaffaldskarton
Artikelnummer. 15302138
Skift visning
Farve:
Hvid, Grøn
Artikelnummer. Farve
15302138 Hvid, Grøn
1 options
Artikelnummer. 15302138 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F132040001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00 DKK
    245.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.47 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Åbner hurtigt og nemt ved at trykke på den indbyggede udløserknap uden brug af batterier
  • Opbevar engangspaplåget under kartonen, og når kartonen er fuld, skal du blot udskifte det genanvendelige bortskaffelseskartondæksel med paplåget og bortskaffe kartonen på den sædvanlige måde
  • Passer til enhver bortskaffelseskarton med en åbning på 12 x 12 tommer inklusive gulvstående karton til bortskaffelse af glas (fabrikantnr. F24653-0001)
  • Har en glat 10,1 x 10,1 cm (4 x 4 in.) område til påføring af etiketter
  • Bortskaffelseskartondæksel giver en 20,3 x 24,1 cm (8 x 9,5 tommer) bredere åbning end de medfølgende paplåg, for sikrere, mere hygiejnisk deponering af affald
  • Midterpanelet er grønt for at matche trykket på glasaffaldskartonerne, hvilket giver hurtig visuel genkendelse af affaldsstrømmen
  • Vask det opvaskemaskinesikrede affaldskartondæksel efter behov, og det er 'klar til genbrug
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Farve Hvid, Grøn
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Giver en sikrere sanitær deponering af affald i beholderen
Til brug med (udstyr) Til bortskaffelseskartoner med 12 x 12 tommer åbning, inklusive glasaffaldskasser
Produkttype Kartondæksel