Få mere at vide
Bel-Art™ Conway diffusionsceller
Artikelnummer. 11795074
Skift visning
Diameter (metrisk):
83 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
11795074 83 mm
1 options
Artikelnummer. 11795074 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F409410000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00 DKK
    253.11 DKK / Pakke med 3
    Spare 64.89 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Til Obrink-metode til bestemmelse af kuldioxid, ammoniak eller alkohol i blod eller serum ved diffusionsmetode. Bel Art™ Conway diffusionsceller kan autoklaveres med damp ved 121 °C (250 °F).
  • Glat, hvidstøbt polypropylen med naturlig, klar polypropylen-dæksel
  • Dækslet har en løfteknap og passer til cellens ringformede voldgrav for at forsegle kammeret
  • Damp-autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 32 mL
Farve Hvid
Kulturområde 10 x 60 mm
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Form Rund
Sterilitet Ikke steril
Type Conway diffusionscelle
Volumen (metrisk) Virker 10 x 60 mm
Nå tælle 1
Til brug med (applikation) At analysere kuldioxid-, ammoniak- eller alkoholniveauer i blod eller serum
Inkluderer Dække
Mængde 3/Pk.
Højde (metrisk) 10 mm
Dybde (engelsk) Center 0,15 tommer.
Dybde (engelsk) kammer 0,03 tommer.
Depth (engelsk) Moat 0,15 tommer.
Dybde (metrisk) center 0.4 cm
Dybde (metrisk) kammer 0.1 cm
Dybde (metrisk) voldgrav 0.4 cm
Diameter (metrisk) center 3.5 cm
Diameter (metrisk) kammer 0.6 cm
Diameter (metrisk) 83 mm
Vis mere Vis mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.