Få mere at vide
Bel-Art™ Konnektor sortiment
Artikelnummer. 11318691
Skift visning
Form:
Lige
Artikelnummer. Form
11318691 Lige
1 options
Artikelnummer. 11318691 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H195700000
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Samling af polypropylen lige og ligetrinsrørforbindelser
Dette udvalg af 22 trin og lige rørforbindelser er praktiske rundt om i laboratoriet og indeholder fittings, der er kompatible med rør fra 3,2 til 12,7 mm (0,125 til 0,5 tommer).
  • Kemikalie-resistent polypropylen til brug med en bred vifte af væsker eller gasser
  • Indeholder 12 trindelte rørforbindelser og 10 lige rørforbindelser
  • FDA-kvalitet polypropylen til direkte kontakt med fødevarer, medicin og kosmetik
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Form Lige
Farve Hvid
Produkttype Rørforbindelse