Få mere at vide
Bel Art™ Tilslutning af mikrocentrifugerørstativ
Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Mikrorør (1,5 til 2 ml)
Beskrivelse
- Maksimer opbevaring og spar plads på bordpladen med mikrocentrifugerørstativer, der kan stables, når de er fyldt eller tomme.
- Låseclips forbinder flere stativer solidt sammen for at danne større arrays, der nemt kan transporteres.
- Holder sikkert 24 mikrocentrifugerør, enten 0,5 mL eller 1,5 til 2,0 mL
- Kan kombineres, når der bruges flere rørstørrelser
- Holdbar, letvægts polycarbonat; UV-bestandig
- Kan opbevares ved temperaturer ned til -80 °C
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikrocentrifugerørstativ |
| Array | 12 x 2 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Holder | Mikrorør (1,5 til 2 ml) |
| Materiale | Polycarbonat |
| Stillinger | 24 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Ja, interlocking |
| Vis mere |