Få mere at vide
Bel-Art™ Konisk rørholder
Artikelnummer. 11765234 Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
1
Artikelnummer. 11765234
Brand: Bel-Art™ F187960000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver brugeren mulighed for tydeligt at se hele indholdet af rørene. Bel-Art™ Konisk rørholder sættes op på få sekunder til at holde enten et 15 ml eller et 50 ml konisk rør.
  • Alsidig holder understøtter enten et 15 eller 50 ml konisk rør, samtidig med at det giver et overblik over hele rørets indhold
  • Flyt røret og stativet med den ene hånd ved at klemme på stolperne
  • Indsæt eller fjern røret fra holderen med den ene hånd
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
  • Kemikaliebestandig polypropylen
Tekniske data
Produkttype Reagensrør enkelt stativ
Array 1 x 1
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klarhed
Holder Rør (15 eller 50 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Cirkulær
Hylder Ingen
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 15 og 50 ml koniske rør