Få mere at vide
Bel-Art™ Komplet fittings sortiment
Artikelnummer. 12319548
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
12319548 Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 12319548 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F196250000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 DKK
    1155.40 DKK / Pakke med 72
    Spare 419.60 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Reducerer tid brugt på at søge efter den rigtige slangeforbindelse eller prop
Dette generøse sortiment af 72 plastikfittings har alt det nødvendige til rutinemæssige laboratorieopsætninger.
  • Gennemsigtig opbevaringsboks i polystyren med hængslet top gør det nemt at finde det, du har brug for
  • Inkluderer almindeligt anvendte størrelser af konnektor- og stoptyper
  • FDA-kvalitet, autoklaverbare polypropylen-stik: 15 lige rørforbindelser, 11 trindelte rørforbindelser, 6“ T” Formede rørforbindelser, 10 Wye (Y) rørforbindelser
  • Polyethylen-stik: 3 par Quick Disconnects
  • Polyethylen propper: 24 Cup-Type
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Inkluderer Sortiment af 72 plastbeslag
Farve Neutral
Produkttype Beslagssortiment