Få mere at vide
Bel-Art™ Kloningscylindre
Artikelnummer. 11717085
Skift visning
Størrelse:
Lille
Lille, Mellem, Stor (Variety)
Medium
Større
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
11717085 Lille
10246182 Større
11795176 Lille, Mellem, Stor (Variety)
10552683 Medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11717085 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F378470100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 DKK
    503.92 DKK / Pakke med 50
    Spare 113.08 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Polystyrenkloningscylindre letter isoleringen af individuelle cellekloner.
  • Tilspidset
  • God tætningsflade
  • Polystyren
  • Steril
Ordreinfo
Individuelle størrelser leverede fem poser med hver 10 cylindre; Variety Pack indeholder fire poser med 10 af hver størrelse
Tekniske data
Materiale Polystyren
Diameter (metrisk) indvendig 4.7 mm
Diameter (metrisk) 8 mm
Højde (metrisk) 8 mm
Sterilitet Steril
Diameter (engelsk) Indvendig 0,185 tommer.
Produkttype Kloningscylinder
Højde (engelsk) 0,314 tommer.
Til brug med (applikation) Isolering af individuelle cellekloner
Størrelse Lille