Få mere at vide
Bel-Art™ Kloningscylindre
Beskrivelse
Polystyrenkloningscylindre letter isoleringen af individuelle cellekloner.
- Tilspidset
- God tætningsflade
- Polystyren
- Steril
Ordreinfo
Individuelle størrelser leverede fem poser med hver 10 cylindre; Variety Pack indeholder fire poser med 10 af hver størrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polystyren |
| Diameter (metrisk) indvendig | 9.5 mm |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Højde (metrisk) | 11 mm |
| Sterilitet | Steril |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 0,37 tommer. |
| Produkttype | Kloningscylinder |
| Højde (engelsk) | 0,443 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Individuel klonisolering og formering |
| Størrelse | Større |