Indeholder
Laboratory, classroom or industrial
- Alsidig 3-positions ramme
- Klar polycarbonat giver optimal synlighed og holdbarhed
- 500201010, Top siddende: 6 tommer. OD udluftning
- OD: 24D x 25,8W x 26,12 tommer. H (61 x 65,7 x 66,4 cm)
- ID: 20D x 24W x 24 tommer. H (50,8 x 61 x 61 cm)
- Indvendig plads: 11,67 cu. ft. (0,18 m)
- 500202010, To Top siddende: 6 tommer. OD udluftning
- OD: 24D x 43,8 W x 26,1 tommer. H (61 x 111,4 x 66,4 cm)
- ID: 20D x 42W x 24 tommer. H (50,8 x 106,7 x 61 cm)
- Indvendig plads: 11,67 cu. ft. (0,18 m)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stinkskab |
| Belægning | Ubelagt |
| Filtertype | Ufiltreret |
| Belysningstype | Ingen |
| Materiale | Polycarbonat |
| Dybde (engelsk) | 24 tommer |
| Dybde (metrisk) | 61 cm |
| Dimensioner (L x B x H) | 65.7 x 61.0 x 66.3 cm |
| Højde (engelsk) | 26 tommer |
| Beliggenhed | Laboratorium, klasseværelse |
| Vis mere |