Få mere at vide
Bel-Art™ Clear View stinkskab
Artikelnummer. 15564034
Skift visning
Bredde (metrisk):
65,7 cm
111,4 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
15564034 65,7 cm
17207719 111,4 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15564034 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F500201010
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Laboratory, classroom or industrial
Udluft sikkert skadelige eller potentielt farlige dampe og støv med Bel-Art™ .
  • Alsidig 3-positions ramme
  • Klar polycarbonat giver optimal synlighed og holdbarhed
  • 500201010, Top siddende: 6 tommer. OD udluftning
  • OD: 24D x 25,8W x 26,12 tommer. H (61 x 65,7 x 66,4 cm)
  • ID: 20D x 24W x 24 tommer. H (50,8 x 61 x 61 cm)
  • Indvendig plads: 11,67 cu. ft. (0,18 m)
  • 500202010, To Top siddende: 6 tommer. OD udluftning
  • OD: 24D x 43,8 W x 26,1 tommer. H (61 x 111,4 x 66,4 cm)
  • ID: 20D x 42W x 24 tommer. H (50,8 x 106,7 x 61 cm)
  • Indvendig plads: 11,67 cu. ft. (0,18 m)
Tekniske data
Produkttype Stinkskab
Belægning Ubelagt
Filtertype Ufiltreret
Belysningstype Ingen
Materiale Polycarbonat
Dybde (engelsk) 24 tommer
Dybde (metrisk) 61 cm
Dimensioner (L x B x H) 65.7 x 61.0 x 66.3 cm
Højde (engelsk) 26 tommer
Beliggenhed Laboratorium, klasseværelse
Bredde (engelsk) 25,87 tommer.
Bredde (metrisk) 65,7 cm