Få mere at vide
Bel-Art™ Klare graduerede cylindre
Artikelnummer. p-4754974 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Artikelnummer. 30193476
Brand: Bel-Art™ F286910000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ingen konkav menisk, gør det hævede tal, enkeltskala, gradueringer nemme at fortolke.
  • Fremstillet af klar TPX
  • Splintfri
  • Bred ottekantet bund forhindrer væltning og rulning
  • Kemikalie- og varmebestandig til 177 °C (350 °F)
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Plast
Tolerance Kemisk, varmebestandig
Diameter (engelsk) 0,7 tommer
Skala Ental
Gradueringer 0.5 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 0.5 mL
Form Rund
Base Type Ottekantet
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (metrisk) 190.5 mm
Type Gradueret cylinder