Få mere at vide
Bel-Art™ Klare graduerede cylindre
Beskrivelse
- Fremstillet af klar TPX
- Splintfri
- Bred ottekantet bund forhindrer væltning og rulning
- Kemikalie- og varmebestandig til 177 °C (350 °F)
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Plast |
| Tolerance | Kemisk, varmebestandig |
| Diameter (engelsk) | 1,2 tommer |
| Skala | Ental |
| Gradueringer | 1 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Underafdeling | 1 mL |
| Form | Rund |
| Base Type | Ottekantet |
| Vis mere |