Få mere at vide
Bel-Art™ Cleanware™ Selvklæbende affaldsposer
Artikelnummer. p-3273769 Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 8 tommer
16 x 12 tommer.
Artikelnummer. 11372144
Brand: Bel-Art™ F131741008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsaffaldssække frigør bord- eller emhætteplads, når de hænges på vægge. Bel Art™ Cleanware™ Selvklæbende affaldsposer klæber til skabe og andre overflader.
  • Træk bagsiden af den klæbende strimmel hen over toppen og hæng tæt på dit arbejdsområde
  • Bagpanelet er længere end fronten for nem åbning
  • High Molecular Weight High Density (HMHD) polyethylen; damp autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
  • Den maksimale vægt af indholdet må ikke overstige 1,36 kg (3 lb)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 L
Lukketype Slips med lynlås
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Cleanware
Til brug med (udstyr) Generelt affald
Inkluderer Selvklæbende strimmel
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.025 mm
Tykkelse (engelsk) 1 mil
Dimensioner (L x B) 10 x 8 tommer
Længde (engelsk) 10 tommer
Længde (metrisk) 25.4 cm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 20.32 cm
Produkttype Laboratorieaffaldspose