Få mere at vide
Bel-Art™ Cleanware™ Selvklæbende affaldsposer
Artikelnummer. 11382144
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 8 tommer
16 x 12 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
11382144 16 x 12 tommer
11372144 10 x 8 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382144 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F131741012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00 DKK
    207.76 DKK / Pakke med 50
    Spare 91.24 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Engangsaffaldssække frigør bord- eller emhætteplads, når de hænges på vægge. Bel Art™ Cleanware™ Selvklæbende affaldsposer klæber til skabe og andre overflader.
  • Træk bagsiden af den klæbende strimmel hen over toppen og hæng tæt på dit arbejdsområde
  • Bagpanelet er længere end fronten for nem åbning
  • High Molecular Weight High Density (HMHD) polyethylen; damp autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
  • Den maksimale vægt af indholdet må ikke overstige 1,36 kg (3 lb)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Slips med lynlås
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Cleanware
Til brug med (udstyr) Generelt affald
Inkluderer Selvklæbende strimmel
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 1 mil
Dimensioner (L x B) 16 x 12 tommer
Længde (engelsk) 16 tommer
Bredde (engelsk) 12 tommer
Produkttype Laboratorieaffaldspose
Kapacitet (engelsk) 1,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 6 L
Længde (metrisk) 40.64 cm
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Tykkelse (metrisk) 0.025 mm