Få mere at vide
Bel-Art™ Cleanware™ Selvklæbende affaldsposer
Description
- Træk bagsiden af den klæbende strimmel hen over toppen og hæng tæt på dit arbejdsområde
- Bagpanelet er længere end fronten for nem åbning
- High Molecular Weight High Density (HMHD) polyethylen; damp autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
- Den maksimale vægt af indholdet må ikke overstige 1,36 kg (3 lb)
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Slips med lynlås |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Cleanware |
| Til brug med (udstyr) | Generelt affald |
| Inkluderer | Selvklæbende strimmel |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (engelsk) | 1 mil |
| Show More |