Få mere at vide
Bel-Art™ Cleanware™ Flaskebørste
Artikelnummer. 11787308
Skift visning
Længde (metrisk):
37 cm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
11787308 37 cm
1 options
Artikelnummer. 11787308 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F170680000
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Drejeligt drejehoved for flaskebørste renser grundigt flasker og kolber med vanskelige indvendige kurver og hjørner.
Fastgjort til hårdttræshåndtag. Bel Arttrade; SP Scienceware™ Cleanware™ Flaskebørstens drejelige drejehoved renser grundigt flasker og kolber med vanskelige indvendige kurver og hjørner.
  • Naturlige børster sat i træ vil ikke ridse glas
  • Drejehovedet passer gennem enhver hals med ID 24 mm (1 tommer) eller større
  • Børstehovedet er let konveks, 45 mm (L) x 21 mm (B) med børster 8 mm lange
  • Børstehoved er fastgjort til hårdttræskaft, 7 mm diameter
Tekniske data
Produkttype Flaskebørste
Børstemateriale Neutral
Børstehår type Stiv
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Træ
Håndtag Type Rund
Tip Type Bent
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Brug denne børste til at rense enhver form for dyb kar, god til restaurantkøkkener, laboratorier med rundbundede kolber, reparationsværksteder, enhver facilitet, der har brug for fingerfærdighed og lille størrelse i rensehovedet
Længde (engelsk) Håndtag 13 tommer
Længde (metrisk) 37 cm
Længde (metrisk) håndtag 33 cm