Få mere at vide
Bel-Art™ Cleanware™ Anti-Fog Lens Cleaner
Artikelnummer. 12942570 Shop alle SP Scienceware produkter
Oversigt:
Lens cleaner
Mængde:
2 oz. (59mL)
Artikelnummer. 12942570
Brand: Bel-Art™ F248420001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cleans glass and plastic lenses. Provides anti-static and anti-fogging protection.
  • Can be used on microscopes
  • Supplied in a convenient 59mL (2 oz.) bottle
  • Reclosable dispenser cap can dispense a single drop or stream onto lens
  • Fits easily in a pocket or purse
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 3.5 x 10 cm (13⁄8 x 4 in.)
Højde (engelsk) 5 in.
Bredde (engelsk) 2 in.
Linsebelægning Uncoated
Oversigt Lens cleaner
Produkttype Cleaning Solution
Mængde 2 oz. (59mL)
Materiale Cloth
Engangs Limited-use
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol, 3-butoxypropan-2-ol, sodium2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate