Få mere at vide
Bel-Art™ Clavies™ Højtemperatur autoklave poser
Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 tommer.
10 x 8 tommer (25,4 x 20 cm)
12 x 10 tommer (30,48 x 25,4 cm)
12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
15 x 10 tommer. (38,1 x 25,4 cm)
15 x 8 tommer. (38,1 x 20 cm)
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
Beskrivelse
Indeholder
Bag closures and holders sold separately.
Tåler høje temperaturer for at reducere autoklavetiden
- Velegnet til at kassere petriskåle, membranfiltre, kulturplader med flere brønde, pipetter og mere
- Robust, gennemsigtig, 0,05 mm (2 mil) tyk polypropylen
- Damp kan autoklaveres ved °275 F (135 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 1,1 gal. |
| Certificeringer/compliance | Dart Impact: 1000g pr ASTM D1709-01. Rivemodstand: ASTM D1922-00A, MD 200g. |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (metrisk) | 0.050 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 2 mil |
| Vis mere |