Få mere at vide
Bel-Art™ Clavies™ Højtemperatur autoklave poser
Artikelnummer. 13273529 Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 tommer.
10 x 8 tommer (25,4 x 20 cm)
12 x 10 tommer (30,48 x 25,4 cm)
12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
15 x 10 tommer. (38,1 x 25,4 cm)
15 x 8 tommer. (38,1 x 20 cm)
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
Artikelnummer. 13273529
Brand: Bel-Art™ H131820812
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Bag closures and holders sold separately.
Tåler høje temperaturer for at reducere autoklavetiden.
Tåler høje temperaturer for at reducere autoklavetiden
  • Velegnet til at kassere petriskåle, membranfiltre, kulturplader med flere brønde, pipetter og mere
  • Robust, gennemsigtig, 0,05 mm (2 mil) tyk polypropylen
  • Damp kan autoklaveres ved °275 F (135 °C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Dart Impact: 1000g pr ASTM D1709-01. Rivemodstand: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Lukketype Slips med lynlås
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.050 mm
Tykkelse (engelsk) 2 mil
Dimensioner (L x B) 12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 20 cm
Produkttype Autoklave poser