Få mere at vide
Bel-Art™ Clavies™ Højtemperatur autoklave poser
Artikelnummer. 11774286
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 10 tommer.
10 x 8 tommer (25,4 x 20 cm)
12 x 10 tommer (30,48 x 25,4 cm)
12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
15 x 10 tommer. (38,1 x 25,4 cm)
15 x 8 tommer. (38,1 x 20 cm)
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
11774286 10 x 10 tommer.
13293529 15 x 8 tommer. (38,1 x 20 cm)
15421690 12 x 10 tommer (30,48 x 25,4 cm)
15520513 15 x 10 tommer. (38,1 x 25,4 cm)
10768895 36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
10799465 30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
10490955 24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
13273529 12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
12695457 10 x 8 tommer (25,4 x 20 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11774286 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H131821010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.00 DKK
    407.43 DKK / Pakke med 100
    Spare 29.57 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
Bag closures and holders sold separately.
Tåler høje temperaturer for at reducere autoklavetiden.
Tåler høje temperaturer for at reducere autoklavetiden
  • Velegnet til at kassere petriskåle, membranfiltre, kulturplader med flere brønde, pipetter og mere
  • Robust, gennemsigtig, 0,05 mm (2 mil) tyk polypropylen
  • Damp kan autoklaveres ved °275 F (135 °C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Dart Impact: 1000g pr ASTM D1709-01. Rivemodstand: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Lukketype Ingen
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 2 mil
Dimensioner (L x B) 10 x 10 tommer.
Længde (engelsk) 10 tommer
Bredde (engelsk) 10 tommer
Produkttype Autoklave poser
Kapacitet (engelsk) 0,85 gal.
Længde (metrisk) 25.4 cm
Bredde (metrisk) 25.4 cm
Tykkelse (metrisk) 0.050 mm