Få mere at vide
Bel-Art™ Clavies™ Biohazard poseholdere
Artikelnummer. p-2683132 Shop alle SP Scienceware produkter
Højde (engelsk):
18,5 tommer
21,5''
27,2''
Artikelnummer. 11797864
Brand: Bel-Art™ F131920003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold poserne åbne og klar til brug
  • Økonomisk letvægts wireramme i rustfrit stål
  • Meget synlig orange bundbakke af polypropylen for nem identifikation som et biohazard-indeslutningssystem
  • Bakken fungerer som indeslutningsbrønd i tilfælde af lækage af pose
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F) og tåler opvaskemaskine
  • Samlingen er nem og permanent
  • Mellemstore og store modeller kan bruges med autoklaverbart polypropylenbetræk (fabrikantnr. F13192-0102) for at forbedre sanitet
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv, Orange
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Designet til sikkert at understøtte tasken og dens indhold
Til brug med (udstyr) 01-826C, 01-826-7, 01-831A, 01-827D, 01-814-3, 01-832A, 01-815C stor 61 x 91 cm Clavies™ biohazard taske
Inkluderer Trådramme i rustfrit stål og orange polypropylenbund, plastwireankre, wirelåseclips
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Steril
Montering Bordplade
Størrelse Større
Bredde (engelsk) 14 tommer
Bredde (metrisk) 35.6 cm
Højde (engelsk) 27,2''
Højde (metrisk) 69.6 cm
Produkttype Biohazard poseholder