Få mere at vide
Bel-Art™ Clavies™ Biohazard poseholdere
Artikelnummer. 11797864
Skift visning
Højde (engelsk):
18,5 tommer
21,5''
27,2''
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (engelsk)
11797864 27,2''
11322154 18,5 tommer
11787864 21,5''
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11797864 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F131920003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 DKK
    490.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 141.43 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Hold poserne åbne og klar til brug
  • Økonomisk letvægts wireramme i rustfrit stål
  • Meget synlig orange bundbakke af polypropylen for nem identifikation som et biohazard-indeslutningssystem
  • Bakken fungerer som indeslutningsbrønd i tilfælde af lækage af pose
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F) og tåler opvaskemaskine
  • Samlingen er nem og permanent
  • Mellemstore og store modeller kan bruges med autoklaverbart polypropylenbetræk (fabrikantnr. F13192-0102) for at forbedre sanitet
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv, Orange
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Designet til sikkert at understøtte tasken og dens indhold
Til brug med (udstyr) 01-826C, 01-826-7, 01-831A, 01-827D, 01-814-3, 01-832A, 01-815C stor 61 x 91 cm Clavies™ biohazard taske
Inkluderer Trådramme i rustfrit stål og orange polypropylenbund, plastwireankre, wirelåseclips
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Steril
Montering Bordplade
Størrelse Større
Bredde (engelsk) 14 tommer
Højde (engelsk) 27,2''
Højde (metrisk) 69.6 cm
Produkttype Biohazard poseholder
Bredde (metrisk) 35.6 cm