Beskrivelse
- Økonomisk letvægts wireramme i rustfrit stål
- Meget synlig orange bundbakke af polypropylen for nem identifikation som et biohazard-indeslutningssystem
- Bakken fungerer som indeslutningsbrønd i tilfælde af lækage af pose
- Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F) og tåler opvaskemaskine
- Samlingen er nem og permanent
- Mellemstore og store modeller kan bruges med autoklaverbart polypropylenbetræk (fabrikantnr. F13192-0102) for at forbedre sanitet
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sølv, Orange |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Designet til sikkert at understøtte tasken og dens indhold |
| Til brug med (udstyr) | 01-826B, 01-826-6, 01-827C, 01-814-2, 01-815B medium 61 x 76 cm Clavies™ biohazard taske |
| Inkluderer | Trådramme i rustfrit stål og orange polypropylenbund, plastwireankre, wirelåseclips |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Sterilitet | Steril |
| Montering | Bordplade |
| Størrelse | Medium |
| Vis mere |