Få mere at vide
Bel-Art™ Clavies™ Biohazard poseholdere
Artikelnummer. 11322154
Skift visning
Højde (engelsk):
18,5 tommer
21,5''
27,2''
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (engelsk)
11322154 18,5 tommer
11797864 27,2''
11787864 21,5''
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322154 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F131920001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00 DKK
    327.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 105.13 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Hold poserne åbne og klar til brug
  • Økonomisk letvægts wireramme i rustfrit stål
  • Meget synlig orange bundbakke af polypropylen for nem identifikation som et biohazard-indeslutningssystem
  • Bakken fungerer som indeslutningsbrønd i tilfælde af lækage af pose
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F) og tåler opvaskemaskine
  • Samlingen er nem og permanent
  • Mellemstore og store modeller kan bruges med autoklaverbart polypropylenbetræk (fabrikantnr. F13192-0102) for at forbedre sanitet
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv, Orange
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Designet til sikkert at understøtte tasken og dens indhold
Til brug med (udstyr) 01-826A, 01-826-5, 01-827B, 01-814-1, 01-815A lille 30 x 61 cm Clavies™ biohazard taske
Inkluderer Trådramme af rustfrit stål og orange polypropylenbund, plastwireankre
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Steril
Montering Bordplade
Størrelse Lille
Bredde (engelsk) 24 tommer
Højde (engelsk) 18,5 tommer
Højde (metrisk) 47 cm
Produkttype Biohazard poseholder
Bredde (metrisk) 61 cm