Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Biohazard Pose Holder Cover
Artikelnummer. 15230828
Skift visning
Farve:
Orange
Artikelnummer. Farve
15230828 Orange
1 options
Artikelnummer. 15230828 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F131920102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 DKK
    237.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 46.84 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Åbner hurtigt og nemt ved at trykke på den indbyggede udløserfane— ingen batterier påkrævet
  • Dæksel installeres på få sekunder for at forbedre sanitet af biofarligt affaldsbeholdere
  • Tåler opvaskemaskine og autoklavering: kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
  • Passer til både mellemstore og store størrelser Clavies Biohazard-poseholdere (fabrikantnr. 13192-0002 og 13192-0003)
  • Har en glat 4 x 4 tommer. (10,1 x 10,1 cm) område til påføring af etiketter
  • Midterpanelet på låget åbner til en opretstående position og afslører en stor 8 x 9,5 tommer. (20,3 x 24,1 cm) åbning
  • Orange
Tekniske data
Farve Orange
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Forbedrer sanitet af beholdere til biologisk farligt affald
Til brug med (udstyr) Clavies™ biohazard poseholdere
Produkttype Biohazard Pose Holder Cover