Få mere at vide
Bel-Art™ Clavies™ Autoklave sikker taske klip
Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
11 mm
Beskrivelse
Brug den ene hånd til nemt og sikkert at åbne og lukke. Bel Art™ Clavies™ Autoklave Safe Bag Clips kan autoklaveres.
- Stivt plastikdesign holder posehalsen lukket, mens den tillader frigivelse af indre tryk, der kan udvikle sig under autoklavecyklussen
- Efter autoklavering efterlades clipsen på posen til endelig bortskaffelse
- Velegnet til tasker i størrelser fra 12 x 24'' til 19 x 23''; Brug med større poser frarådes
- Lukket indvendig dimension: 7/16 tommer.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Mængde | 100 |
| Type | Clavies Klip |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Taske i bænkstørrelse eller lille Scienceware autoklavepose |
| Farve | Orange |
| Kæbe type | Vinklet |
| Diameter (metrisk) indvendig | 11 mm |