Få mere at vide
Bel-Art™ Cirkulært pipetstativ
Artikelnummer. 15505604
Skift visning
Stillinger:
28
Artikelnummer. Stillinger
15505604 28
1 options
Artikelnummer. 15505604 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F189550000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00 DKK
    166.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 107.61 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Til sikker og overskuelig opbevaring af op til 28 pipetter i et pladsbesparende stativ
  • Polypropylen stativ har en to-delt topplade
  • Hullerne i den nederste plade er 4 mm i diameter og understøtter spidserne af pipetterne, når de holdes i stativet
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Pipetter
Materiale Polypropylen
Stillinger 28
Form Rund
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 7 tommer
Højde (engelsk) 7 tommer
Produkttype Pipetstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 17.78 cm
Bredde (metrisk) 17.8 cm