Få mere at vide
Bel-Art™ Celle Spinbar™ Omrøringsstang for spektrofotometerceller
Artikelnummer. 12318239 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk):
9 mm
Artikelnummer. 12318239
Brand: Bel-Art™ F371500000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til 10 mm lysvejsspektrofotometerceller
  • Giver hurtig lodret og vandret blanding med minimal hvirvel
  • Genererer centrifugalpumpevirkning uden beluftning
  • Kan også bruges i reagensglas
  • Alnico-V magnet indkapslet i PTFE vil ikke ridse kuvetter
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
3/8 diameter x 5/16 in. høj (9,5 x 8 mm).
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance FDA
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 0,35 tommer.
Til brug med (udstyr) 10 mm spektrofotometer kuvette
Højde (engelsk) 0,31 tommer.
Højde (metrisk) 8mm
Belægning PTFE, FDA-kvalitet, USP Klasse VI
Diameter (metrisk) 9 mm
Længde (metrisk) 9 mm
Materiale Alnico magnet
Mængde 50
Form Kryds
Type Magnetisk rørestang