Få mere at vide
Bel-Art™ Captor™ Penneholder
Artikelnummer. 11737774
Skift visning
Mængde:
3 pakker
Artikelnummer. Mængde
11737774 3 pakker
1 options
Artikelnummer. 11737774 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F133730000
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hættet og hætten fjernes med én hånd
  • Undgå at fumle med hætter og risikere kontaminering af prøver
  • Passer Sharpie™ tuscher eller lignende kuglepenne med lommeclips
  • Fastgøres med prespasning Dual Lock™ genlukkelig fastgørelse til enhver plan overflade, inklusive inkubator, fryser, centrifuge, stinkskab eller bordplade
  • Sort polycarbonat
  • 1Lx 1Wx 2 in.H (2,5x 2.5x 5,1 cm)
Tekniske data
Tip stil Filt Tip
Produkttype Penneholder
Farve Sort
Materiale Polycarbonat
Til brug med (applikation) Passer Sharpie™ tuscher eller lignende kuglepenne med lommeclips
Til brug med (udstyr) Fastgøres med prespasning Dual Lock genlukkelig fastgørelse
Mængde 3 pakker
Højde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 1 tomme