Få mere at vide
Bel-Art™ Buchner bordtragte
Filtrer store mængder hurtigt med faste eller aftagelige filterplader, så de passer til bordpladeapplikationer
Brand:  Bel-Art™ H14625-3510
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15199072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3805.00 DKK
    3341.56 DKK / Hver
    Spare 463.44 DKK
    12% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-01-2026
Description
  • Aftageligt slangeforsynet stik accepterer 12,7 mm (0,50 in.) ID-rør og gevind i 0,75 tommer. NPT prop på tragten
  • Fast eller aftagelig Fritware™ Porøse filterplader understøttet af et gitter med flere ringer, HDPE, 6,4 mm (0,25 tommer) tyk, med en ikke-porøs ring i periferien af pladen, som forsegler filterpapir, når det bruges
  • Fritware Porøse filterplader fås i to porøsiteter (medium og grov), medium er 45 til 90 mikron, mens den grove er 90 til 130 mikron brugstemperaturområde maksimalt 52 C (º125 F), ºminimum -20 C (-º4 ºF)
  • Faste eller aftagelige perforerede filterplader er lavet af 4,8 mm (0,1875 in.) tyk HDPE med 4,8 mm (0,1875 tommer) perforeringer på 11 mm (0,4375 in.) centre
  • Perforerede filterplader fås i to versioner (fast eller aftagelig), fastgjort til grovfiltrering eller brug med et klud- eller papirfilter, aftagelige til brug ved genvinding af ædelmetaller, brugstemperaturområde maksimalt 52 C (º125 F), ºminimum -20 C (-º4 ºF)
  • Kant til plade: 8 tommer. (20,3 cm)
  • Brug tragtspartelen (F36820-0118) til hurtigt og effektivt at udglatte sprækker, der opstår under filtreringsprocessen
Order Info
Porøsitet
Specifications
Specifications
26 cm
Polyethylen
Må ikke autoklaveres
Tragt med medium porøsitet fast plade (10,25 tommer)
Medium
1/Pk.
45.87 L
20.3 cm
Gennemskinnelig
Tragt med medium porøsitet fast plade (10,25 tommer)
45 til 90 μm
Buchner-tragt
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Bel-Art™ Buchner bordtragte > Porøsitet: 45-90 mikron