Få mere at vide
Bel-Art™ Buchner bordtragte
Artikelnummer. 10369009 Shop alle SP Scienceware produkter
Inkluderer:
Fast plade med medium porøsitet (18 tommer)
Tragt med aftagelig plade med medium porøsitet (18 tommer)
Tragt med medium porøsitet fast plade (10,25 tommer)
Tragt med perforeret fast plade (18 tommer)
Diameter (metrisk) Øverst:
26 cm
45,7 cm
Højde (metrisk):
20,3 cm
285,75 mm
Artikelnummer. 10369009
Brand: Bel-Art™ H146280000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Filtrer store mængder hurtigt med faste eller aftagelige filterplader, så de passer til bordpladeapplikationer
  • Aftageligt slangeforsynet stik accepterer 12,7 mm (0,50 in.) ID-rør og gevind i 0,75 tommer. NPT prop på tragten
  • Fast eller aftagelig Fritware™ Porøse filterplader understøttet af et gitter med flere ringer, HDPE, 6,4 mm (0,25 tommer) tyk, med en ikke-porøs ring i periferien af pladen, som forsegler filterpapir, når det bruges
  • Fritware Porøse filterplader fås i to porøsiteter (medium og grov), medium er 45 til 90 mikron, mens den grove er 90 til 130 mikron brugstemperaturområde maksimalt 52 C (º125 F), ºminimum -20 C (-º4 ºF)
  • Faste eller aftagelige perforerede filterplader er lavet af 4,8 mm (0,1875 in.) tyk HDPE med 4,8 mm (0,1875 tommer) perforeringer på 11 mm (0,4375 in.) centre
  • Perforerede filterplader fås i to versioner (fast eller aftagelig), fastgjort til grovfiltrering eller brug med et klud- eller papirfilter, aftagelige til brug ved genvinding af ædelmetaller, brugstemperaturområde maksimalt 52 C (º125 F), ºminimum -20 C (-º4 ºF)
  • Kant til plade: 8 tommer. (20,3 cm)
  • Brug tragtspartelen (F36820-0118) til hurtigt og effektivt at udglatte sprækker, der opstår under filtreringsprocessen
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 45,7 cm
Kapacitet (metrisk) 45.87 L
Materiale Polyethylen
Højde (metrisk) 285,75 mm
Oversigt Tragt med perforeret fast plade (18 tommer)
Inkluderer Tragt med perforeret fast plade (18 tommer)
Porestørrelse 90 til 130μ
Maks. Temperatur (engelsk) 125 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 52 °C
Produkttype Buchner-tragt