Få mere at vide
Bel-Art™ Biohazard Sharp Object Safety Pouch
Artikelnummer. 11782225
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1100 cc
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11782225 1100 cc
1 options
Artikelnummer. 11782225 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H132340000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2745.00 DKK
    1730.96 DKK / Pakke med 200
    Spare 1014.04 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Tilbyder beskyttelse mod snit fra forurenede skarpe genstande under arbejde i laboratorier, klinikker og lægekontorer
  • Posen forbliver åben i en oval form ved at folde bundklapperne
  • Efter påfyldning lukkes de øverste klapper og låses på plads for sikker bortskaffelse
  • Solid pappose er 10 mil tyk og modstår punktering af skarpe genstande
  • Trykt med fed biohazard-symbol
  • Måler 14 x 33 cm (5,5 x 13 tommer) flad
Ordreinfo
Sikkerhedsposestativ (22-197-061) sælges separat.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1100 cc
Kapacitet (engelsk) 0,29 gal.
Farve Hvid
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (applikation) Til opsamling og bortskaffelse af skarpe genstande
Materiale Bølgepap
Produkttype Sharps Container