Få mere at vide
Bel-Art™ Karton til bortskaffelse af biofarlig forbrændingsovn
Artikelnummer. 11322204
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
14,4 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
11322204 14,4 gal.
1 options
Artikelnummer. 11322204 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F132050001
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer polyethylenforing. Bel Art™ Bortskaffelse af biohazard forbrændingsanlæg Kartoner er tydeligt mærket til korrekt håndtering og behandling.
  • Bølgepapkarton har monteret låg med klap
  • Foret med klar 1,5 mil polyethylen biohazard taske, der modstår rifter, punkteringer
  • Lyse biohazard-markeringer til øjeblikkelig og kontinuerlig identifikation
  • Instruktioner på engelsk, spansk, fransk og tysk
  • Brug med Bel-Art genanvendeligt dæksel til biohazard karton (fabrikantnr. F132040000)
  • Dimensioner 12 x 12 x 27 tommer.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 14,4 gal.
Farve Rød, Hvid
Dimensioner (L x B x H) 12 x 12 x 27 tommer. (30,5 x 30,5 x 68,6 cm)
Højde (metrisk) 68.6 cm
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Liner materiale Polyethylen
Til brug med (applikation) Korrekt håndtering og bortskaffelse af biofarligt affald
Bredde (engelsk) 12 tommer
Længde (engelsk) 12 tommer
Tykkelse 1.5 mm
Højde (engelsk) 27 tommer.
Materiale Pap
Produkttype Biohazard forbrændingskartonbeholder