Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Bøjet håndtagsske
Artikelnummer. 13452489 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
13452489 60 ml -
13472489 125 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13452489 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H369022006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har et ergonomisk, buet håndtagsdesign til at løfte hånden fra prøven, hvilket reducerer risikoen for kontaminering
  • Buet håndtag hjælper med at forhindre utilsigtet kontakt med prøvekildemateriale og eksponering for farlige stoffer
  • Flad bund holder øsen oprejst, når den placeres på en flad overflade; kan bruges som vejebåd
  • Lavet af slagfast, let polystyren af FDA-kvalitet
  • Steriliseret ved gammabestråling, parti stemplet for nøjagtig partisporing og sendt med et sterilisationscertifikat
  • Individuelt pakket og klar til engangsbrug og bortskaffelse
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Engangsbrug
Produkttype Scoop
Til brug med (applikation) Design til at løfte hånden fra prøven, reducere risikoen for kontaminering, forhindre utilsigtet kontakt med prøvens kildemateriale og eksponering for farlige stoffer
Længde (engelsk) 7,62 tommer.
Bredde (engelsk) 1,62 tommer.
Bredde (metrisk) 4.1 cm
Dimensioner (L x B) 7.62 x 1.62 x 1.12cm (19.4 x 4.1 x 2.9 cm)
Længde (engelsk) Håndtag 4,56 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 11.6 cm
Materiale Polystyren
Håndtag Type Bøjet, buet
Længde (metrisk) 19.4 cm