Få mere at vide
Bel-Art™ Benchtop Biohazard Waste Disposal Bag
Artikelnummer. 17469583
Skift visning
Farve:
Rød
Artikelnummer. Farve
17469583 Rød
1 options
Artikelnummer. 17469583 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F131660000_HAOONLY
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bright red, autoclavable bags feature one long flap for easy opening and disposal of tips and tubes
  • Size allows the bag to be inverted over user's hand to safely pick up waste
  • Printed with the biohazard symbol and sterilization indicator patch
  • Constructed from High Molecular Weight, High-Density (HMHD) polyethylene
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • For space-saving waste disposal, use with Poxygrid™ Benchtop Biohazard Bag Holder (Mfr. No. H13193-1000)
Tekniske data
Design Printed Biohazard Symbols
Kapacitet (engelsk) 0.4 gal.
Farve Rød
Engangs Single-use
Højde (metrisk) 28 cm
Bredde (metrisk) 22 cm
Autoklaverbar Autoclavable
Til brug med (applikation) Easy Opening and Disposal of Tips and Tubes
Bredde (engelsk) 8.5 in.
Tykkelse 0.07 mm
Højde (engelsk) 11 in.
Materiale HDPE
Produkttype Biohazard Waste Bag (Benchtop)