Få mere at vide
Bel-Art™ Benchtop Biohazard bortskaffelsespose
Artikelnummer. 11735084
Skift visning
Dimensioner (L x B):
8,5 x 12 tommer.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
11735084 8,5 x 12 tommer.
1 options
Artikelnummer. 11735084 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F131660001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 DKK
    1188.99 DKK / Pakke med 1000
    Spare 386.01 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Til bortskaffelse af spidser og rør.
  • Klar rød
  • Har en lang klap for nem åbning
  • Trykt med biohazard-symbol og steriliseringsindikatorplaster
  • Fremstillet af højmolekylær polyethylen med høj densitet
  • Passere ASTM 1922 Tåremodstand og ASTM 1709 Dart-slagprøver
  • Størrelsen gør det muligt at vende posen over hånden for sikkert at samle affald op
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Slips med lynlås
Farve Rød
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Til bortskaffelse af spidser og rør.
Inkluderer Kun tasker
Materiale HDPE (høj molekylvægt)
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0,72 mio
Dimensioner (L x B) 8,5 x 12 tommer.
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Produkttype Benchtop Biohazard bortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 L
Længde (metrisk) 21.6 cm
Bredde (metrisk) 22 cm
Tykkelse (metrisk) 0.018 mm