Få mere at vide
Bel-Art™ Bench-top stinkskab
Artikelnummer. 11767375
Skift visning
Filtertype:
Ufiltreret
Artikelnummer. Filtertype
11767375 Ufiltreret
1 options
Artikelnummer. 11767375 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H500000002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3975.00 DKK
    3640.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 334.76 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Designet til små anlæg eller installationer, hvor der er behov for et antal stinkskabe. Bel-Art™ Bench-Top stinkskab er ideel til brug i akademiske omgivelser, herunder skoler, ungdomsskoler og universiteter.
  • Skal i ét stykke støbt af kemisk resistent polyethylen med afrundede indvendige hjørner for nem rengøring
  • Klare akryl-rammeskyder på et spor med stopstifter til åbne, lukkede eller mellemliggende positioner
  • Plads i bunden tillader kontinuerlig luftstrøm, selv når den er lukket
  • Åbning foran er 22W x 12 in.H (56 x 30 cm)
  • Fodaftryk: 27 x 13 x 22 tommer. (69 x 33 x 56 cm)
  • Udsugningskanal med trin kan bruges med enten en 12 eller 15 cm (4 eller 6 tommer) diameter kanal
  • Et udstødningssystem, der kan trække 200 cfm (fri luft) er ikke inkluderet, men anbefales
Ordreinfo
Blæser fås separat.
Tekniske data
Produkttype Stinkskab
Belægning Ubelagt
Filtertype Ufiltreret
Belysningstype Ingen
Materiale Polyethylen
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 33 cm
Dimensioner (L x B x H) 69 x 33 x 56 cm (27 x 13 x 22 tommer)
Inkluderer Klar akryl ramme
Beliggenhed Laboratorium, klasseværelse
Bredde (engelsk) 27 tommer.
Bredde (metrisk) 69 cm