Få mere at vide
Bel-Art™ Belpen™ Sorte markører
Artikelnummer. 11705084
Skift visning
Mængde:
3 pakker
Artikelnummer. Mængde
11705084 3 pakker
1 options
Artikelnummer. 11705084 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F133740000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 DKK
    157.37 DKK / Pakke med 3
    Spare 1.63 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Filtspidsmarkør fremragende til identifikation på alle typer laboratorieglasvarer og plastik
  • Hver pen leveres med en praktisk lommeclips
  • Brug med nogen af de Scienceware og Write-On™ mærkningssystemer
  • Samlet længde: 133 mm (5,25 tommer)
  • Blæk er hurtigttørrende, vandafvisende og tåler autoklavering
Tekniske data
Tip stil Filt Tip
Produkttype Markeringspen
Farve Sort
Inkluderer Lommeklemme
Til brug med (applikation) Ideel til identifikation på alle typer laboratorieglasvarer og plastik
Mængde 3 pakker
Længde (engelsk) 5,25 tommer.