Få mere at vide
Bel-Art™ Bælgeprøveudtagere
Shop alle SP Scienceware produkter
Volumen (metrisk):
20 mL
50 mL
Længde (metrisk):
39 cm
50 cm
Beskrivelse
Giv hurtig og nem prøveudtagning med enhåndsbetjening
- Lang tilspidset spids med 4 mm åbning
- FDA-kvalitet polyethylen konstruktion
- Gradueret for at angive opsamlet mængde
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |
| Mængde | 5/Pk. |
| Tip stil | Tilspidset |
| Emballagetype | Taske |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Volumen (metrisk) | 50 mL |
| Længde (metrisk) | 50 cm |
| Type | Bælgeprøveudtager |
| Vis mere |