Få mere at vide
Bel-Art™ Bel-Blotter™ 96-brønds replikeringsværktøj
Shop alle SP Scienceware produkter
:
Replikeringsværktøj
Beskrivelse
- De 96 åbne pipettespidser af dette værktøj passer til alle typer 96-brøndsplader fra flade, vee eller rundbundede plader til 0,2 ml tyndvæggede PCR-plader og -rør
- Kan bruges til replikation af rekombinante DNA-biblioteker, podning af filtre til kolonihybridisering, PCR, fagtypning og andre applikationer
- Fremstillet af polycarbonatplast, er den nem at bruge, genbrugelig og autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polycarbonat |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Øg produktiviteten, minimer indsatsen |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Farve | Klarhed |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Længde (metrisk) | 12.8 cm |
| Type | 96-brønds replikeringsværktøj |
| Engangs | Genanvendelig |