Få mere at vide
Bel Art™ Batteridrevet graveringsværktøj og stativ
Shop alle SP Scienceware produkter
Materiale:
Plast
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Extra engraving tip
Kræver
AA -batterier (medfølger ikke)
- Hold graveringsværktøjet som en kuglepen, tryk på tænd/sluk-knappen, tryk let og skriv for permanent at markere de fleste materialer inklusive glas, plastik, træ, metal, ben og sten
- Bærbar, trådløs batteristrøm: fungerer på to AA-batterier (medfølger ikke)
- Brug indendørs eller ude i marken
- Mærker vil ikke falme, hvis de udsættes for kemikalier eller sollys
- Graveringsværktøjsstativ (fabrikantnr. F441500015)
- Holder værktøjet ved hånden, når det ikke er i brug
- Støbt af polyethylen
- Godt at holde ekstra graveringsspids
Ordreinfo
7 tommer (17,8 cm) lang
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Batteridrevet graveringsværktøj |
| Til brug med (udstyr) | Graver reagensglas, flasker, stativer, nøgler, udstyr, værktøj, elektronik og mere |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Længde (metrisk) | 18 cm |
| Materiale | Plast |
| Inkluderer | Ekstra graveringsspids |