Få mere at vide
Bel Art™ Batteridrevet graveringsværktøj og stativ
Artikelnummer. 11386354 Shop alle SP Scienceware produkter
Materiale:
Plast
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11386354
Brand: Bel Art™ F441500015
Indeholder
Extra engraving tip
Kræver
AA -batterier (medfølger ikke)
Markér permanent vigtige værktøjer, prøver og mere på få sekunder
  • Hold the Engraving Tool like a pen, press the power button, apply light pressure, and write to permanently mark most materials including glass, plastic, wood, metal, bone, and stone
  • Portable, cordless battery power: operates on two AA batteries (not included)
  • Use indoors or out in the field
  • Marks will not fade if exposed to chemicals or sunlight
  • Engraving Tool Stand (Mfr. No. F441500015)
  • Keeps tool handy when not in use
  • Molded from polyethylene
  • Well to hold extra engraving tip
Ordreinfo
7 tommer (17,8 cm) lang
Tekniske data
Produkttype Battery-powered Engraving Tool Stand
Til brug med (udstyr) Bel-Art Engraving Tool
Materiale Polypropylen
Inkluderer Extra engraving tip