Få mere at vide
Bel Art™ Batteridrevet graveringsværktøj og stativ
Artikelnummer. 11376354
Skift visning
Materiale:
Plast
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11376354 Plast -
11386354 Polypropylen Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376354 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F441500005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00 DKK
    232.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 46.52 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Indeholder
Extra engraving tip
Kræver
AA -batterier (medfølger ikke)
Markér permanent vigtige værktøjer, prøver og mere på få sekunder
  • Hold graveringsværktøjet som en kuglepen, tryk på tænd/sluk-knappen, tryk let og skriv for permanent at markere de fleste materialer inklusive glas, plastik, træ, metal, ben og sten
  • Bærbar, trådløs batteristrøm: fungerer på to AA-batterier (medfølger ikke)
  • Brug indendørs eller ude i marken
  • Mærker vil ikke falme, hvis de udsættes for kemikalier eller sollys
  • Graveringsværktøjsstativ (fabrikantnr. F441500015)
  • Holder værktøjet ved hånden, når det ikke er i brug
  • Støbt af polyethylen
  • Godt at holde ekstra graveringsspids
Ordreinfo
7 tommer (17,8 cm) lang
Tekniske data
Produkttype Batteridrevet graveringsværktøj
Til brug med (udstyr) Graver reagensglas, flasker, stativer, nøgler, udstyr, værktøj, elektronik og mere
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 18 cm
Materiale Plast
Inkluderer Ekstra graveringsspids