Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Glove Box Accessory, Iris Port Entry
Artikelnummer. 10646103
Skift visning
Materiale:
Silikone-latexgummi
Artikelnummer. Materiale
10646103 Silikone-latexgummi
1 options
Artikelnummer. 10646103 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H500250020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6925.00 DKK
    6473.40 DKK / Pakke med 2
    Spare 451.60 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
SP Scienceware™ Bare Hand Entry (Iris) Port muliggør brug af bare hænder ved indgang og betjening.
  • Passer til 7 3/4 tommer Indre dia. (19,7 cm) handskeporte
  • Fremstillet af ti lag blødt, tilpasseligt gummi
  • Nem adgang og udtagning, plus fremragende forsegling
Ordreinfo
Ét par pr pakke.
Tekniske data
Produkttype Handskerumsportsdæksel
Materiale Silikone-latexgummi
Til brug med (udstyr) 19,7 cm indre dia. handskeporte