Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Modhagebeslag med reducerende konnektor
Artikelnummer. 15379658
Til brug med:
4,7 til 6 mm
4,7 til 9,5 mm
6 to 12.7mm
9,5 til 12,7 mm
Fits 9 x 6mm Tubing I.D.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 15379658
Brand: Bel-Art™ H195580000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse fittings sikrer en tæt, sikker forbindelse mellem rør med forskellige indvendige diametre (ID)
  • Kemikaliebestandig polypropylenplast til brug med en bred vifte af væsker eller gasser
  • FDA-grade til direkte kontakt med fødevarer, medicin og kosmetik
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med 4,7 til 6 mm
Slangestørrelse Til 3/16'' til 1/4'' rør (4,7 til 6 mm)
Inkluderer Reducerende stik
Farve Klar
Produkttype Fitting med modhager