Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Modhagebeslag med reducerende konnektor
Til brug med:
4,7 til 6 mm
4,7 til 9,5 mm
6 til 12,7 mm
9,5 til 12,7 mm
Passer til 9 x 6 mm rør med indvendig diameter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Kemikaliebestandig polypropylenplast til brug med en bred vifte af væsker eller gasser
- FDA-grade til direkte kontakt med fødevarer, medicin og kosmetik
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 9,5 til 12,7 mm |
| Slangestørrelse | Til 3/8'' til 1/2'' rør (9,5 til 12,7 mm) |
| Inkluderer | Reducerende stik |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Fitting med modhager |