Få mere at vide
Bel-Art™ Taske Twist Tie Cord
Artikelnummer. 11707035
Skift visning
Længde (metrisk):
457,2 m
Artikelnummer. Længde (metrisk)
11707035 457,2 m
1 options
Artikelnummer. 11707035 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H131900000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 DKK
    602.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 57.57 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Stærke snoede bindeposer er nemmere at bruge end snore eller gummibånd
  • Klip til optimal længde og drej sammen for den bedste lukning
  • Bruges til at samle genstande, der er svære at håndtere, såsom stænger, ledninger eller rør
  • Fremstillet af blød, kobberfortinnet, udglødet jerntråd forseglet i ekstruderet virgin vinyl
  • Autoklaverbar 121 °C i 30 minutter
  • 1500 fod pr. rulle
Tekniske data
Type Slips
Materiale Nylon
Længde (metrisk) 457,2 m
Længde (engelsk) 1500 ft
Til brug med (applikation) Bruges til at lukke poser eller til at pakke stænger, ledninger og rør